Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 91.46 EUR
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Teplota tavenia: 30…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025407
Číslo CAS: 916420-88-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III