Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302340-1G PC302340-5G PC302340-25G
APOSPC302340-1GEA 135.39 EUR
APOSPC302340-1G APOSPC302340-5G APOSPC302340-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687190
Číslo CAS: 1241828-99-8
OSN: 3267
ADR: 8 III