Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 205.49 EUR
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687189
Číslo CAS: 1323966-38-6
OSN: 3265
ADR: 8 III