Tlačiť
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302333-25G PC302333-5G PC302333-1G
APOSPC302333-25GEA 668.67 EUR
APOSPC302333-25G APOSPC302333-5G APOSPC302333-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06247417
Číslo CAS: 883541-11-5