Tlačiť
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302332-5G PC302332-10G PC302332-1G
APOSPC302332-5GEA 49.67 EUR
APOSPC302332-5G APOSPC302332-10G APOSPC302332-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08056137
Číslo CAS: 2713-74-8