Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 106.3 EUR
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687205
Číslo CAS: 1323966-24-0
OSN: 3261
ADR: 8,III