Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302320-1G PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA 106.15 EUR
APOSPC302320-1G APOSPC302320-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂
Mw: 226.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393819
Číslo CAS: 1261673-90-8