Tlačiť
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302317-1G PC302317-5G
APOSPC302317-1GEA 588.85 EUR
APOSPC302317-1G APOSPC302317-5G
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₆F₅NS
Mw: 243.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652419
Číslo CAS: 1240257-04-8