Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 99.34 EUR
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Mw: 214.17 g/mol
Teplota tavenia: 183…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01222822
Číslo CAS: 103962-07-8