Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302305-1G PC302305-5G
APOSPC302305-1GEA 446.63 EUR
APOSPC302305-1G APOSPC302305-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄NO
Mw: 209.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783229
Číslo CAS: 1353000-19-7
OSN: 3259
ADR: 8 III