Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 663.73 EUR
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783222
Číslo CAS: 1352999-78-0