Tlačiť
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 255.96 EUR
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18783230
Číslo CAS: 1352999-53-1