Tlačiť
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 94.53 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Mw: 180.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205416
Číslo CAS: 155814-23-6