Tlačiť
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302298-1G PC302298-5G PC302298-10G PC302298-25G
APOSPC302298-1GEA 175.05 EUR
APOSPC302298-1G APOSPC302298-5G APOSPC302298-10G APOSPC302298-25G
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832249
Číslo CAS: 1017777-34-2