Tlačiť
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302297-1G PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA 106.3 EUR
APOSPC302297-1G APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
Teplota tavenia: 50…53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519375
Číslo CAS: 1092461-33-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III