Tlačiť
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302291-1G PC302291-5G PC302291-10G
APOSPC302291-1GEA 137.99 EUR
APOSPC302291-1G APOSPC302291-5G APOSPC302291-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201016
Číslo CAS: 1373920-69-4