Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302290-25G PC302290-5G PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA 230.72 EUR
APOSPC302290-25G APOSPC302290-5G APOSPC302290-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Mw: 208.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115845
Číslo CAS: 477535-43-6