Tlačiť
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302286-1G PC302286-5G
APOSPC302286-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302286-1G APOSPC302286-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Mw: 225.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06212980
Číslo CAS: 771581-60-3
OSN: 2735
ADR: 8 III