Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302282-1G PC302282-5G
APOSPC302282-1GEA 166.06 EUR
APOSPC302282-1G APOSPC302282-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519380
Číslo CAS: 1092461-37-4
OSN: 2735
ADR: 8,III