Tlačiť
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 106.15 EUR
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Mw: 252.62 g/mol
Teplota tavenia: 77…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06823954
Číslo CAS: 900027-15-8