Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302261-1G PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA 119.37 EUR
APOSPC302261-1G APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Mw: 189.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213551
Číslo CAS: 771572-43-1
OSN: 2735
ADR: 8 III