Tlačiť
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302254-1G PC302254-5G PC302254-10G PC302254-25G PC302254-100G
APOSPC302254-1GEA 116.16 EUR
APOSPC302254-1G APOSPC302254-5G APOSPC302254-10G APOSPC302254-25G APOSPC302254-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₅F₆NO
Mw: 269.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519321
Číslo CAS: 1092460-75-7