Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 181.71 EUR
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Teplota tavenia: 75…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832352
Číslo CAS: 1017779-20-2