Tlačiť
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302248-1G PC302248-5G PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA 106.3 EUR
APOSPC302248-1G APOSPC302248-5G APOSPC302248-25G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832316
Číslo CAS: 1017778-81-2
OSN: 3276
ADR: 6.1,III