Tlačiť
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302246-1G PC302246-5G
APOSPC302246-1GEA 155.02 EUR
APOSPC302246-1G APOSPC302246-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832318
Číslo CAS: 1017778-87-8
OSN: 2735
ADR: 8 III