Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 99.34 EUR
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
Mw: 208.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687197
Číslo CAS: 1323966-16-0