Tlačiť
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302243-1G PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA 241.14 EUR
APOSPC302243-1G APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClF₄O
Mw: 240.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687193
Číslo CAS: 1323966-18-2