Tlačiť
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302241-1G PC302241-5G PC302241-10G
APOSPC302241-1GEA 99.34 EUR
APOSPC302241-1G APOSPC302241-5G APOSPC302241-10G
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₅F₇O
Mw: 274.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258676
Číslo CAS: 1017778-58-3