Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302240-1G PC302240-5G PC302240-10G
APOSPC302240-1GEA 163.03 EUR
APOSPC302240-1G APOSPC302240-5G APOSPC302240-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.55 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652499
OSN: 3265
ADR: 8 III