Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 842.36 EUR
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115942
Číslo CAS: 886499-40-7