Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
PC302230-1G PC302230-5G PC302230-10G PC302230-25G PC302230-100G
APOSPC302230-1GEA 106.15 EUR
APOSPC302230-1G APOSPC302230-5G APOSPC302230-10G APOSPC302230-25G APOSPC302230-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.57 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779302
Číslo CAS: 1261673-70-4
OSN: 2810
ADR: 6.1 III