Tlačiť
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-1G PC302229-5G PC302229-10G
APOSPC302229-1GEA 397.36 EUR
APOSPC302229-1G APOSPC302229-5G APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClF₅O₂S
Mw: 282.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22988931
Číslo CAS: 1431329-70-2