Tlačiť
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302228-1G PC302228-5G PC302228-10G
APOSPC302228-1GEA 481.07 EUR
APOSPC302228-1G APOSPC302228-5G APOSPC302228-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClF₅OS
Mw: 266.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22988924
Číslo CAS: 1431329-76-8