Tlačiť
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 155.23 EUR
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃N
Teplota tavenia: 49…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832275
Číslo CAS: 1017777-89-7