Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302218-5G PC302218-1G
APOSPC302218-5GEA 573.6 EUR
APOSPC302218-5G APOSPC302218-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06212984
Číslo CAS: 743408-04-0
OSN: 2735
ADR: 8 III