Tlačiť
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-fluoro-m-xylene, 4-Fluoro-3,5-xylidine, 4-Fluoro-3,5-dimethylaniline
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 81.43 EUR
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota tavenia: 30…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832247
Číslo CAS: 1840-27-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III