Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302207-1G PC302207-5G
APOSPC302207-1GEA 183.06 EUR
APOSPC302207-1G APOSPC302207-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Mw: 225.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18393827
Číslo CAS: 916210-69-0