Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
PC302206-1G PC302206-5G
APOSPC302206-1GEA 92.93 EUR
APOSPC302206-1G APOSPC302206-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClFO₃
Mw: 230.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687212
Číslo CAS: 1353001-74-7