Tlačiť
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 43.26 EUR
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59
Teplota tavenia: 125…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115851
Číslo CAS: 886496-99-7