Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302193-1G PC302193-5G
APOSPC302193-1GEA 298.02 EUR
APOSPC302193-1G APOSPC302193-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₄N
Mw: 213.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519381
Číslo CAS: 1092461-38-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 III