Tlačiť
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302192-1G PC302192-5G PC302192-10G
APOSPC302192-1GEA 143.4 EUR
APOSPC302192-1G APOSPC302192-5G APOSPC302192-10G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₄N
Mw: 213.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11519322
Číslo CAS: 126538-85-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III