Tlačiť
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 422.59 EUR
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀F₄O₂
Mw: 250.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201076
Číslo CAS: 1373920-73-0