Tlačiť
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302187-25G PC302187-5G PC302187-1G
APOSPC302187-25GEA 462.9 EUR
APOSPC302187-25G APOSPC302187-5G APOSPC302187-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO₂
Teplota tavenia: 150…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025382
Číslo CAS: 916420-62-7