Tlačiť
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302179-1G PC302179-5G
APOSPC302179-1GEA 127.96 EUR
APOSPC302179-1G APOSPC302179-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201058
Číslo CAS: 1373920-71-8