Tlačiť
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 129.56 EUR
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201061
Číslo CAS: 1373920-81-0