Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 303.63 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Mw: 236.15
Teplota tavenia: 88…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115966
Číslo CAS: 848947-91-1