Tlačiť
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 119.53 EUR
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660234
Číslo CAS: 886500-31-8