Tlačiť
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302167-25G PC302167-5G PC302167-1G
APOSPC302167-25GEA 566.39 EUR
APOSPC302167-25G APOSPC302167-5G APOSPC302167-1G
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-4,5-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660158
Číslo CAS: 874285-21-9
OSN: 3265
ADR: 8,II