Tlačiť
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302166-5G PC302166-1G
APOSPC302166-5GEA 75.01 EUR
APOSPC302166-5G APOSPC302166-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrClFO
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115954
Číslo CAS: 886499-83-8