Tlačiť
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanenitrile, 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 116.33 EUR
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115928
Číslo CAS: 886499-03-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III